Learn More
Desmethyl Boc-Cyclobenzaprin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Desmethyl Boc-Cyclobenzaprine |
| CAS | 1346604-04-3 |
| Summenformel | C24H27NO2 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H27NO2/c1-24(2,3)27-23(26)25(4)17-9-14-22-20-12-7-5-10-18(20)15-16-19-11-6-8-13-21(19)22/h5-8,10-16H,9,17H2,1-4H3 |
| SMILES | CN(CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-N-[3-(Dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-yliden)propyl]-N-methylcarbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 361.48 |
| Formelmasse | 361.2042 |