Learn More
Desmethyl Des-2,4,6-Tribrombromethalin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Desmethyl Des-2,4,6-Tribromo Bromethalin |
| CAS | 63333-31-3 |
| Summenformel | C13 H8 F3 N3 O4 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 2,4-Dinitro-N-phenyl-6-(trifluoromethyl)benzenamine, 2,4-Dinitro-6-(trifluoromethyl)diphenylamine, 2,4-Dinitro-N-phenyl-6-(trifluoromethyl)aniline |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H8F3N3O4/c14-13(15,16)10-6-9(18(20)21)7-11(19(22)23)12(10)17-8-4-2-1-3-5-8/h1-7,17H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(c(Nc2ccccc2)c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2,4-Dinitro-N-phenyl-6-(trifluormethyl)anilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 327.216 |
| Formelmasse | 327.047 |