Learn More
Desmethyl-Ranitidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Desmethyl Ranitidine |
| CAS | 66357-25-3 |
| Summenformel | C12 H20 N4 O3 S |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | N-Methyl-N'-[2-[[[5-[(methylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-2-nitro-1,1-ethenediamine, Desmethylranitidine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H20N4O3S/c1-13-7-10-3-4-11(19-10)9-20-6-5-15-12(14-2)8-16(17)18/h3-4,8,13-15H,5-7,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CNCc1oc(CSCCNC(=C[N+](=O)[O-])NC)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-N-Methyl-1-N'-[2-[[5-(Methylaminomethyl)furan-2-yl]methylsulfanyl]ethyl]-2-nitroethen-1,1-diamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 300.38 |
| Formelmasse | 300.1256 |