missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Desmethylenparoxetinhydrochlorid Mikromol
Beschreibung
Desmethylenparoxetinhydrochlorid Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Desmethylene Paroxetine HCL |
| CAS | 1394861-12-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Desmethylene Paroxetine HCL |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Summenformel | C18 H20 F N O3 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Desmethylene Paroxetine hydrochloride, BRL-38250A, (-)Trans-4-(p-fluorophenyl)-3-[[3,4-dihydroxyphenoxy]methyl]piperidine hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H20FNO3.ClH/c19-14-3-1-12(2-4-14)16-7-8-20-10-13(16)11-23-15-5-6-17(21)18(22)9-15;/h1-6,9,13,16,20-22H,7-8,10-11H2;1H/t13-,16-;/m0./s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | Cl.Oc1ccc(OC[C@@H]2CNCC[C@H]2c3ccc(F)cc3)cc1O |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?