Learn More
Desonide, TRC
Artikelnummer. 30041025
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30041025 10 mg 10 Milligramm
30040795 50 mg 50 Milligramm
30006821 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30041025 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29694010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-94-8
Summenformel C24 H32 O6
Molekulargewicht (g/mol) 416.51
Synonym Desonide, 16α,17-[1-Methylethylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide Imp. F (EP), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (11β,16α)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (6CI,7CI,8CI), 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., 11β,16α,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 16,17-acetonide, 11β,21-Dihydroxy-16α,17α-(isopropylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16α,17α-(Isopropylidenedioxy)prednisolone, 16α-Hydroxyprednisolone 16,17-acetonide, 16α-Hydroxyprednisolone 16α,17α-acetonide, 16α-Hydroxyprednisolone acetonide, Apolar, D 2083, Desonide, Locapred, Prednacinolone, Prednacinolone acetonide, Sterax, Steroderm, Topifug, Tridesilon
IUPAC-Name 16α,17-[1-Methylethylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desonide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H32O6/c1-21(2)29-19-10-16-15-6-5-13-9-14(26)7-8-22(13,3)20(15)17(27)11-23(16,4)24(19,30-21)18(28)12-25/h7-9,15-17,19-20,25,27H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+/m0/s1
Formelmasse 416.2199
Reinheit (%) >95%