Learn More
Thermo Scientific Chemicals Desonid
Artikelnummer. 17241312 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17241312 1 g 1 Gramm
17251312 5 g 5 Gramm
17261312 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17241312 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 467450010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-94-8
Summenformel C24H32O6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desonid
Menge 1 g
Schmelzpunkt 275,0 °C
Formelmasse 416,51
InChI-Schlüssel WBGKWQHBNHJJPZ-YWZQBGSISA-N
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3C4CCC5=CC(=O)C=CC5(C)[C@H]4C(O)CC3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
IUPAC-Name (2S,4R,8S,12S)-11-hydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-6,6,9,13-tetramethyl-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosa-14,17-dien-16-one
Molekulargewicht (g/mol) 416.51