Learn More
Dess-Martin-Periodinan, 15 Gew.% Lösung in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15284704 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
50 ml
250 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15284704 250 ml 250 Milliliter
10562861 50 ml 50 Milliliter
15394978 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15284704 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 333112500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dess-Martin Periodinan, 10 bis 15 %, C13H13IO8, CAS-Nummer-87413-09-0, 75-09-2, Dess Martin, Dess-Martin, Dess-Martinperiodinan, Dess-Martin periodinan, 1,1,1-Triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-on, Dess Martin Periodinan, Dess-Martin Periodan, Dess-Martin Reagenz, Triacetoxyperiodinan
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dess-Martin periodinane
Farbe Farblos bis hellgelb
Namenshinweis 15 wt. % Solution in Dichloromethane
CAS 87413-09-0, 75-09-2
Summenformel C13H13IO8
MDL-Nummer MFCD00130127
Dichte 1.3620g/mL
Synonym dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
InChI-Schlüssel NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
IUPAC-Name (1,1-Diacetyloxy-3-oxo-1$l^{5},2-Benziodoxol-1-yl)-Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 424.14
PubChem CID 159087
Formelmasse 424.15
Reinheit (%) 10 to 15%
Relative Dichte 1.362
Menge 250 ml
Physikalische Form Flüssig