missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dexrazoxane, TRC

Artikelnummer. 30359795
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30359795 250 mg 250 Milligramm
30356168 50 mg 50 Milligramm
30360981 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30359795 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD299050250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 24584-09-6
Summenformel C11 H16 N4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 268.27
Synonym 2,6-Piperazinedione, 4,4'-[(1S)-1-methyl-1,2-ethanediyl]bis-, 2,6-Piperazinedione, 4,4'-(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis-, (S)-, 2,6-Piperazinedione, 4,4'-propylenedi-, (+)- (8CI), 4,4'-[(1S)-1-Methyl-1,2-ethanediyl]bis[2,6-piperazinedione], (+)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propane, (S)-(+)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propane, ADR 529, Dexrazoxane, ICRF 187, NSC 169780, Savene, Totect, Zinecard
IUPAC-Name 4-[(2S)-2-(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propyl]piperazine-2,6-dione
SMILES C[C@@H](CN1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dexrazoxane
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19)/t7-/m0/s1
Formelmasse 268.1172
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.