Learn More
Dextransulfat-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dextran Sulfate Sodium Salt |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 40,000- 50,000 |
Verpackung | Kunststoffflasche |