Learn More
Dextransulfat-Natriumsalz (Weißes bis cremefarbenes Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10295153
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10295153 100 g Glasflasche -
10400274 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295153 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP1585100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dextransulfat beschleunigt die Hybridisierungsrate von an Membranen gebundener DNA oder RNA und kann bei Southern und Northern Blotting-Verfahren verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9011-18-1
Summenformel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molekulargewicht (g/mol) 500,000
MDL-Nummer MFCD00081551
InChI-Schlüssel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC-Name Ethyl-4-Aminobenzoat
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dextran Sulfate Sodium Salt
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Merck Index 15, 2953
Menge 100 g
Identifizierung Pass Test
Feuchtigkeit 7.5% max.