Learn More
Dextran (Weißes bis cremefarbenes Pulver), Fisher BioReagents
Catalog Number 10409313
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dextran kann unter bestimmten Bedingungen mit Polyethylenglycol bei der Fraktionierung von Proteinen, Zellen, Viruspartikeln und anderen Makromolekülen verwendet werden. Dextran mit neutralem pH-Wert kann autoklaviert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dextran
Farbe Weiß
CAS 9004-54-0
Physikalische Form Fest
Summenformel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
MDL-Nummer MFCD00130935
Merck Index 15, 2950
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
Menge 100 g
InChI-Schlüssel FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
IUPAC-Name 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
Molekulargewicht (g/mol) 504.44
PubChem CID 4125253
Identifizierung Pass Test
Verlust bei Trocknung 5% max.
Verpackung Glasflasche
Glührückstand 1% max.