Learn More
Dextrin, (Off-White bis gelbes Pulver/handelsübliche Qualität II), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11445532 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
3 kg
Conditionnement:
3 Kilogramm
Code produit. Menge unitSize
11445532 3 kg 3 Kilogramm
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11445532
Marque: MP Biomedicals 0290152092
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
80 % wasserlöslich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemischer Name oder Material Dextrin
Namenshinweis Aus Mais
CAS 9004-53-9
Farbe Weiß bis gelb
Summenformel C18H32O16
Menge 3 kg
Synonym Dextrine, Maisdextrin, Britisches Gummi, dextrid, corn dextrin, dextrina bianca, british gum, crystal gum, dextrin 3, caloreen
InChI-Schlüssel FYGDTMLNYKFZSV-MRCIVHHJSA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 504.438
PubChem CID 62698
Güte Kommerzieller Typ II
Physikalische Form Pulver
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.