Learn More
Dextropropoxyphen EP Verunreinigung C (als Hydrochlorid), Mikromol™
Beschreibung
Dextropropoxyphen EP Verunreinigung C (als Hydrochlorid)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Butyroxyphene Hydrochloride |
| CAS | 2732346-98-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Butyroxyphene Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C23 H31 N O2 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | (1S,2R)-1-Benzyl-3-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropyl Butanoate Hydrochloride (Butyroxyphene Hydrochloride), Dextropropoxyphene Hydrochloride Imp. C (EP), Dextropropoxyphene Imp. C (EP), (1S,2R)-1-Benzyl-3-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropyl Butanoate Hydrochloride, Dextropropoxyphene Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Butyroxyphene Hydrochloride, Dextropropoxyphene Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Dextropropoxyphene Impurity C as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24) |
| SMILES | Cl.CCCC(=O)O[C@@](Cc1ccccc1)([C@H](C)CN(C)C)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | [(2S,3R)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl]butanoat;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |