Learn More
Dextropropoxyphen, LoGiCal
Product Code. 30463333
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Unit Size:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30463333 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30463333 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR0098.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material D-Propoxyphene
CAS 469-62-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile D-Propoxyphene
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C22 H29 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Dextropropoxyphene, (2S,3R)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenyl-2-butanol propionate (ester), (+)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenyl-2-butanol propionate, (+)-Propoxyphene, Algafan, Depromic, Dextropropoxyphen, Propoxyphene, d-Propoxyphene, (alphaS)-alpha-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneethanol 1-propanoate, (alphaS)-alpha-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneethanol propanoate (ester), [S-(R*,S*)]-alpha-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneethanol propanoate (ester), alpha-(+)-4-(Dimethylamino)-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate, alpha-d-4-(Dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenyl-2-(propionyloxy)butane
InChI-Formel InChI=1S/C22H29NO2/c1-5-21(24)25-22(18(2)17-23(3)4,20-14-10-7-11-15-20)16-19-12-8-6-9-13-19/h6-15,18H,5,16-17H2,1-4H3/t18-,22+/m1/s1
Lösungstyp Neat
SMILES CCC(=O)O[C@@](Cc1ccccc1)([C@H](C)CN(C)C)c2ccccc2
IUPAC-Name [(2S,3R)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl]propanoat
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 339.47
Menge 10 mg
Formelmasse 339.2198 g/mol