Learn More
DGK-alpha Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18389517 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18389517 0.1 mg 0.01 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18389517 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00001606D01P
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
DGK-alpha Polyclonal antibody specifically detects DGK-alpha in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DGK-alpha
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS (pH 7.4)
Gen-Zugriffsnummer NP_001336.2
Gen-Alias DAG kinase alpha, DAGK, DAGK1diacylglycerol kinase, alpha (80kD), DGK-alphaEC 2.7.1.107, diacylglycerol kinase alpha, diacylglycerol kinase, alpha 80kDa, Diglyceride kinase alpha, MGC12821,80 kDa diacylglycerol kinase, MGC42356
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen DGKA (NP_001336.2, 1 a.a. - 735 a.a.) full-length human protein. MAKERGLISPSDFAQLQKYMEYSTKKVSDVLKLFEDGEMAKYVQGDAIGYEGFQQFLKIYLEVDNVPRHLSLALFQSFETGHCLNETNVTKDVVCLNDVSCYFSLLEGGRPEDKLEFTFKLYDTDRNGILDSSEVDKIILQMMRVAEYLDWDVSELRPILQEMMKEIDYDGSGSVSQAEWVRAGATTVPLLVLLGLEMTLKDDGQHMWRPKRFPRPVYCNLCESSIGLGKQGLSCNLCKYTVHDQCAMKALPCEVSTYAKSRKDIGVQSHVWVRGGCESGRCDRCQKKIRIYHSLTGLHCVWCHLEIHDDCLQAVGHECDCGLLRDHILPPSSIYPSVLASGPDRKNSKTSQKTMDDLNLSTSEALRIDPVPNTHPLLVFVNPKSGGKQGQRVLWKFQYILNPRQVFNLLKDGPEIGLRLFKDVPDSRILVCGGDGTVGWILETIDKANLPVLPPVAVLPLGTGNDLARCLRWGGGYEGQNLAKILKDLEMSKVVHMDRWSVEVIPQQTEEKSDPVPFQIINNYFSIGVDASIAHRFHIMREKYPEKFNSRMKNKLWYFEFATSESIFSTCKKLEESLTVEICGKPLDLSNLSLEGIAVLNIPSMHGGSNLWGDTRRPHGDIYGINQALGATAKVITDPDILKTCVPDLSDKRLEVVGLEGAIEMGQIYTKLKNAGRRLAKCSEITFHTTKTLPMQIDGEPWMQTPCTIKITHKNQMPMLMGPPPRSTNFFGFLS
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1606
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG