Learn More
DGK-theta Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18655152 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18655152 0.02 mL 0.02 Milliliter
18679301 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18655152 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2927800.02ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
DGK-theta Polyclonal antibody specifically detects DGK-theta in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DGK-theta
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:200 - 1:2000
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias DAG kinase theta, DAGK, DAGK4EC 2.7.1.107, DAGK7, DGK-theta, diacylglycerol kinase theta, diacylglycerol kinase, theta (110kD), diacylglycerol kinase, theta 110kDa, Diglyceride kinase theta
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 683-942 of human DGKQ (NP_001338.2). GRVLRWGAGYSGEDPFSVLLSVDEADAVLMDRWTILLDAHEAGSAENDTADAEPPKIVQMSNYCGIGIDAELSLDFHQAREEEPGKFTSRLHNKGVYVRVGLQKISHSRSLHKQIRLQVERQEVELPSIEGLIFINIPSWGSGADLWGSDSDTRFEKPRMDDGLLEVVGVTGVVHMGQVQGGLRSGIRIAQGSYFRVTLLKATPVQVDGEPWVQAPGHMIISAAGPKVHMLRKAKQKPRRAGTTRDARADAAPAPESDPR
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1609
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG