missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DHRS11 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15858043
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15858043 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15858043 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA569634

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%.

DHRS11 gene ontology annotations related to this gene include oxidoreductase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DHRS11
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen DHRS11
Gen-Zugriffsnummer Q6UWP2
Gen-Alias 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase; 3-beta-hydroxysteroid 3-dehydrogenase; ARPG836; dehydrogenase/reductase (SDR family) member 11; dehydrogenase/reductase 11; dehydrogenase/reductase SDR family member 11; DHRS11; Estradiol 17-beta-dehydrogenase; hypothetical protein LOC510264; inactive dehydrogenase/reductase isoform; LOW QUALITY PROTEIN: dehydrogenase/reductase SDR family member 11; RGD1307935; SDR24C1; short chain dehydrogenase/reductase family 24C, member 1; short-chain dehydrogenase/reductase family 24C member 1; spDHRS11; UNQ836/PRO1774
Gensymbole DHRS11
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen synthetic peptide directed towards the middle region of human DHRS11.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79154
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.