Learn More
DHRS2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15735-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885044
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
DHRS2 displays NADPH-dependent dicarbonyl reductase activity in vitro with 3,4-Hexanedione, 2,3-Heptanedione and 1-Phenyl-1,2-propanedione as substrates. DHRS2 do not reductase activity is displayed in vitro with steroids, retinoids and sugars as substrates. This protein may inhibit cell replication.
Spezifikation
Spezifikation
DHRS2
Polyclonal
Unconjugated
DHRS2
DHRS2, Dicarbonyl reductase HEP27, HEP27, Protein D, SDR25C1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10202
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q13268
DHRS2
DHRS2 Fusion Protein Ag8508
150 μL