missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DHRS4 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18638212 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18638212 100 μg 100 Mikroliter
18681315 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18638212 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298675100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

DHRS4 Polyclonal antibody specifically detects DHRS4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DHRS4
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5 μL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.0)
Gen-Alias CR, dehydrogenase/reductase (SDR family) member 4, dehydrogenase/reductase (SDR family) member 4 like 2A, dehydrogenase/reductase SDR family member 4, EC 1.1.1, EC 1.1.1.184, FLJ11008, humNRDR, NADP-dependent retinol dehydrogenase, NRDRNADPH-dependent retinol dehydrogenase/reductase, Peroxisomal short-chain alcohol dehydrogenase, PHCR, PSCD, SCAD-SRLNADPH-dependent carbonyl reductase/NADP-retinol dehydrogenase, SDR25C1, SDR25C2, SDR-SRL, short chain dehydrogenase/reductase family 25C, member 1, short chain dehydrogenase/reductase family 25C, member 2, Short-chain dehydrogenase/reductase family member 4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DHRS4 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10901
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.