missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DHRS4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16894384 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16894384 20 μL 20 Mikroliter
16884384 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16894384 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 152791AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Reduces all-trans-retinal and 9-cis retinal. Can also catalyze the oxidation of all-trans-retinol with NADP as co-factor, but with much lower efficiency. Reduces alkyl phenyl ketones and alpha-dicarbonyl compounds with aromatic rings, such as pyrimidine-4-aldehyde, 3-benzoylpyridine, 4-benzoylpyridine, menadione and 4-hexanoylpyridine. Has no activity towards aliphatic aldehydes and ketones.

Spezifikation

Antigen DHRS4
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.14 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen DHRS4
Gen-Zugriffsnummer Q8VID1, Q99LB2, Q9BTZ2
Gen-Alias CR, DHRS4, DHRS4L2, humNRDR, NRDR, PHCR, PSCD, SCAD SRL, SDR SRL, SDR25C1
Gensymbole Dhrs4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen DHRS4 Fusion Protein Ag7398
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10901, 266686, 28200
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.