Learn More
DHRS9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14560-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883254
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
DHRS9 is a 3-alpha-hydroxysteroid dehydrogenase that converts 3-alpha-tetrahydroprogesterone (allopregolone) to dihydroxyprogesterone and 3-alpha-androstanediol to dihydroxyprogesterone.
Spezifikation
Spezifikation
DHRS9
Polyclonal
Unconjugated
DHRS9
3 alpha HSD, 3ALPHA HSD, DHRS9, RDH E2, RDH15, RDHL, RDHTBE, RETSDR8, SDR9C4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10170, 170635, 241452
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.28 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q58NB6, Q8VD48, Q9BPW9
Dhrs9
DHRS9 Fusion Protein Ag6116
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat