Learn More
DHRS9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen DHRS9
Konzentration 0.28 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16883254
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
14560-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16873254
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
14560-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
DHRS9 is a 3-alpha-hydroxysteroid dehydrogenase that converts 3-alpha-tetrahydroprogesterone (allopregolone) to dihydroxyprogesterone and 3-alpha-androstanediol to dihydroxyprogesterone.
Spezifikation
Spezifikation
DHRS9
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q58NB6, Q8VD48, Q9BPW9
10170, 170635, 241452
DHRS9 Fusion Protein Ag6116
Primary
-20°C
DHRS9
0.28 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
3 alpha HSD, 3ALPHA HSD, DHRS9, RDH E2, RDH15, RDHL, RDHTBE, RETSDR8, SDR9C4
Dhrs9
IgG
Antigen Affinity Chromatography