missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DHX37 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18318206 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18318206 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18318206 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP318056C

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

DHX37 Polyclonal antibody specifically detects DHX37 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DHX37
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 650
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DDX37, DEAD/DEAH box helicase DDX37, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 37, DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 37, DEAH box protein 37, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, FLJ41974, KIAA1517MGC46245, MGC2695, MGC4322, probable ATP-dependent RNA helicase DHX37
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide made to an internal portion of human DHX37 (between amino acids 650-700) [UniProt Q8IY37]
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57647
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.