Learn More
Di-(2-HydroxypHenylimino)Ethan, Pure, zur Calciumbestimmung, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10338090 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10338090 10 g Kunststoffpulverbehälter 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10338090 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/3100/45
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 1149-16-2
Schmelzpunkt 201°C
Farbe Beige
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C14H12N2O2
MDL-Nummer MFCD00002183
Menge 10 g
Synonym glyoxal bis 2-hydroxyanil, glyoxalbis 2-hydroxyanil, glyoxal bis o-hydroxyanil, glyoxal bis 2-hydroxyaniline, glyoxylidenebis 2-hydroxyaniline, unii-e2aw5xx09u, gbha, 2,2'-ethanediylidenedinitrilo bisphenol, phenol, 2,2'-1,2-ethanediylidenedinitrilo bis, 2,2'-ethanediylidenedinitrilo diphenol
InChI-Schlüssel OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1N\C=C\N=C1C=CC=CC1=O
IUPAC-Name 6-[(E)-2-(2-Hydroxyanilino)Ethenyl]iminocyclohexa-2,4-dien-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 240.26
PubChem CID 5356911
Formelmasse 240.26g/mol
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-(2-hydroxyphenylimino)ethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.