missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Di(ethylenglykol)-Divinylether, 95%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15274714 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15274714 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15274714 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 395410500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

 

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Di(ethylene glycol) divinyl ether
CAS 764-99-8
Schmelzpunkt -21.0°C
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 168.0°C
Flammpunkt 88°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H14O3
Strukturformel CH2CHOCH2CH2OCH2CH2OCHCH2
Menge 50 mL
Relative Dichte 0.97
Synonym diethylene glycol divinyl ether, divinylcarbitol, dvedeg, dvedeg russian, ether, bis 2-vinyloxy ethyl, ethene, 1,1'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis, 3,6,9-trioxaundeca-1,10-diene, unii-abm90y2g95, divinyl ether diethylenglykolu, bis 2-vinyloxy ethyl ether
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
InChI-Schlüssel SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=COCCOCCOC=C
IUPAC-Name 1-Ethenoxy-2-(2-Ethenoxyethoxy)ethan
Molekulargewicht (g/mol) 158.19
PubChem CID 12998
Formelmasse 158.19
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.