Learn More
Di-Iso-Propylnaphthalin, Extra Pure, Gemischte Isomere, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10667022
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
CAS 38640-62-9
Schmelzpunkt -47°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 290°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C16H20
MDL-Nummer 66401
Menge 2.5 L
Synonym 1,5-diisopropylnaphthalene, unii-b091e29zir, naphthalene, 1,5-bis 1-methylethyl, 1,5-di propan-2-yl naphthalene, naphthalene, 1,5-diisopropyl, 1,5-bis isopropyl naphthalene, naphthalene,1,5-bis 1-methylethyl, diisopropylnaphthalene mixture of isomers, unii-v970u16pqr component
InChI-Schlüssel GFZWCYSEPXDDRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC=CC2=C1C=CC=C2C(C)C
IUPAC-Name 1,5-di(Propan-2-yl)Naphthalin
Molekulargewicht (g/mol) 212.336
PubChem CID 117971
Formelmasse 212.14g/mol
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-iso-propylnaphthalene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.