Learn More
Di-m-tolylphosphat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Di-m-tolyl Phosphate |
| CAS | 36400-46-1 |
| Summenformel | C14H15O4P |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Phosphoric Acid Bis(3-methylphenyl) Ester, m-Tolyl Phosphate ((C7H7O)2(HO)PO), Di-m-cresyl Phosphate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H15O4P/c1-11-5-3-7-13(9-11)17-19(15,16)18-14-8-4-6-12(2)10-14/h3-10H,1-2H3,(H,15,16) |
| SMILES | Cc1cccc(OP(=O)(O)Oc2cccc(C)c2)c1 |
| IUPAC-Name | Bis(3-Methylphenyl)hydrogenphosphat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 278.24 |
| Formelmasse | 278.0708 |