Learn More
Di-n-butyl N,N-diethylcarbamoylphosphonat, 94 %
46.81 € - 185.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-69-2
Summenformel C13H28NO4P
Molekulargewicht (g/mol) 293.344
MDL-Nummer MFCD00039952
InChI-Schlüssel VIZPJAFCJKGFQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-butyl n,n-diethylcarbamoylphosphonate, dibutyl diethylamino carbonyl phosphonate, dibutyl diethylcarbamoylphosphonate, dibutoxycarbonyl-n,n-diethylcarboxamide, dibutyldiethylcarbamylphosphonate, dibutyl-n,n-diethylcar-bamylphosphonate, di-n-butyl n,n-diethylcarbamylphosphonate, n,n-diethylcarbamoylphosphonic acid dibutyl ester
PubChem CID 81944
IUPAC-Name 1-Dibutoxyphosphoryl-N,N-diethylformamid
SMILES CCCCOP(=O)(C(=O)N(CC)CC)OCCCC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11351597
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04480.06
5g
46.81 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11361597
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04480.14
25g
185.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 6
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7439-69-2
293.344
VIZPJAFCJKGFQB-UHFFFAOYSA-N
81944
CCCCOP(=O)(C(=O)N(CC)CC)OCCCC
C13H28NO4P
MFCD00039952
di-n-butyl n,n-diethylcarbamoylphosphonate, dibutyl diethylamino carbonyl phosphonate, dibutyl diethylcarbamoylphosphonate, dibutoxycarbonyl-n,n-diethylcarboxamide, dibutyldiethylcarbamylphosphonate, dibutyl-n,n-diethylcar-bamylphosphonate, di-n-butyl n,n-diethylcarbamylphosphonate, n,n-diethylcarbamoylphosphonic acid dibutyl ester
1-Dibutoxyphosphoryl-N,N-diethylformamid
Spezifikation
Di-n-butyl N,N-diethylcarbamoylphosphonate
132°C to 134°C (1mmHg)
7439-69-2
MFCD00039952
di-n-butyl n,n-diethylcarbamoylphosphonate, dibutyl diethylamino carbonyl phosphonate, dibutyl diethylcarbamoylphosphonate, dibutoxycarbonyl-n,n-diethylcarboxamide, dibutyldiethylcarbamylphosphonate, dibutyl-n,n-diethylcar-bamylphosphonate, di-n-butyl n,n-diethylcarbamylphosphonate, n,n-diethylcarbamoylphosphonic acid dibutyl ester
CCCCOP(=O)(C(=O)N(CC)CC)OCCCC
293.344
293.34
1.453
5g
C13H28NO4P
1796281
VIZPJAFCJKGFQB-UHFFFAOYSA-N
1-Dibutoxyphosphoryl-N,N-diethylformamid
81944
94%