Learn More
Di-n-Butyltindichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11449006
285.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4593-81-1
C8H18Cl2Ge
257.762
MFCD00013590
VKMPTHGEGBKPBQ-UHFFFAOYSA-N
di-n-butylgermanium dichloride, dibutylgermanium dichloride, dichlorodibutylgermane, germane, dibutyldichloro, di-n-butylgermanedichloride, di-n-butyldichlorogermane, dibutyl dichloro germane, wln: g-ge-g4&4
20723
Dibutyl(dichlor)german
CCCC[Ge](CCCC)(Cl)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4593-81-1
C8H18Cl2Ge
257.762
MFCD00013590
VKMPTHGEGBKPBQ-UHFFFAOYSA-N
di-n-butylgermanium dichloride, dibutylgermanium dichloride, dichlorodibutylgermane, germane, dibutyldichloro, di-n-butylgermanedichloride, di-n-butyldichlorogermane, dibutyl dichloro germane, wln: g-ge-g4&4
20723
Dibutyl(dichlor)german
CCCC[Ge](CCCC)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Di-n-butylgermanium dichloride
Dichte 1.208
Siedepunkt 241°C to 243°C
Flammpunkt 107°C (225°F)
Strukturformel [CH3(CH2)3]2GeCl2
Brechungsindex 1.473
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 257.73
Reinheit (%) 97%