Learn More
Di-n-Butylzinnoxid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049354
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
818-08-6
C8H18OSn
248.941
MFCD00001992
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
61221
Dibutyl(oxo)zinn
CCCC[Sn](=O)CCCC
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
818-08-6
C8H18OSn
248.941
MFCD00001992
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
61221
Dibutyl(oxo)zinn
CCCC[Sn](=O)CCCC
Di-n-butyltin oxide is used as a reagent and a catalyst. It is particularly useful in regioselective alkylation, acylation and sulfonation reactions for starting materials containing alcohol functional groups. It is used in studies pertaining to discovering novel antitumor agents, antifungal activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Di-n-butyltin oxide
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß
Dichte 1.58 g/mL
Geruch Odorless
Strukturformel [CH3(CH2)3]2SnO
Menge 50 g
UN-Nummer UN3146
Beilstein 4126243
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 4.0g/L @ 20°C.
Formelmasse 248.92
Physikalische Form Pulver