missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phthalsäuredi-n-heptylester, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022607
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3648-21-3
C22H34O4
362.51
MFCD00043680
JQCXWCOOWVGKMT-UHFFFAOYSA-N
diheptyl phthalate, di-n-heptyl phthalate, heptyl phthalate, di-n-heptylphthalate, phthalic acid, diheptyl ester, phthalic acid diheptyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, diheptyl ester, n-diheptyl phthalate, unii-ie05vo8p8p, diheptyl ester of phthalic acid
19284
CHEBI:34677
Diheptylbenzol-1,2-dicarboxylat
CCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3648-21-3
C22H34O4
362.51
MFCD00043680
JQCXWCOOWVGKMT-UHFFFAOYSA-N
diheptyl phthalate, di-n-heptyl phthalate, heptyl phthalate, di-n-heptylphthalate, phthalic acid, diheptyl ester, phthalic acid diheptyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, diheptyl ester, n-diheptyl phthalate, unii-ie05vo8p8p, diheptyl ester of phthalic acid
19284
CHEBI:34677
Diheptylbenzol-1,2-dicarboxylat
CCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCC

Di-n-heptyl Phthalate is a Phthalate derivative and an organic extract contaminant found in drinking water, which was shown to activate Nrf-2-Mediated Antioxidant response in human cell line.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Di-n-heptyl Phthalat ist ein Phthalatderivat und ein organischer Extraktkontaminant, der im Trinkwasser gefunden wurde und nachweislich die Nrf-2 vermittelte Antioxidanzreaktion in der menschlichen Zelllinie aktiviert.

Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Di-n-heptyl phthalate
Dichte 0.992
Siedepunkt 360°C
Flammpunkt 213°C (415°F)
Brechungsindex 1.486
Menge 10 g
Beilstein 2336623
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
Formelmasse 362.51
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'