Learn More
Di-n-Hexylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418869
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15418869 50 g 50 Gramm
15408869 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418869 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07076.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 112-58-3 | C12H26O | 186.34 g/mol
Dihexyl ether has been used as: supported liquid membrane during hollow-fiber liquid-phase microextraction method for determination of nitrophenolic compounds from atmospheric aerosol particles, an extraction solvent to detect avermectins in stream water by hollow-fiber-assisted liquid-phase microextraction technique coupled with LC-MS/MS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dihexylether wurde verwendet als: Flüssigkeitsmembran bei der Flüssigphasen-Hohlfaser-Extraktionsmethode zur Bestimmung von nitrophenolischen Verbindungen aus atmosphärischen Aerosolpartikeln; Extraktionslösungsmittel zur Erkennung von Avermektinen in Flusswasser durch eine hohlfasergestützte Flüssigkeitsphasen-Mikroextraktionstechnik in Verbindung mit LC-MS/MS.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-58-3
Summenformel C12H26O
Molekulargewicht (g/mol) 186.34
MDL-Nummer MFCD00009525
InChI-Schlüssel BPIUIOXAFBGMNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihexyl ether, hexyl ether, hexane, 1,1'-oxybis, n-hexyl ether, di-n-hexyl ether, ether, dihexyl, bis 1-hexyl ether, 1,1'-oxybis hexane, 1-hexyloxy hexane
PubChem CID 8198
SMILES CCCCCCOCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-hexyl ether
Schmelzpunkt -43°C
Dichte 0.793
Siedepunkt 228°C to 230°C
Flammpunkt 78°C (172°F)
Geruch mild
Strukturformel CH3(CH2)5O(CH2)5CH3
Brechungsindex 1.4204
Menge 50 g
Beilstein 1738177
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
IUPAC-Name 1-(Hexyloxy)hexan
Formelmasse 186.34
Reinheit (%) 98%