Learn More
Di-N-hexylfumarat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Di-n-Hexyl Fumarate |
| CAS | 19139-31-2 |
| Summenformel | C16 H28 O4 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | (2E)-But-2-enedioic Acid di-n-Hexyl Ester, Fumaric acid di-n-hexyl ester, trans-But-2-enoic acid di-n-hexyl ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H28O4/c1-3-5-7-9-13-19-15(17)11-12-16(18)20-14-10-8-6-4-2/h11-12H,3-10,13-14H2,1-2H3/b12-11+ |
| SMILES | CCCCCCOC(=O)\C=C\C(=O)OCCCCCC |
| IUPAC-Name | Dihexyl (E)-but-2-endioat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 284.39 |
| Formelmasse | 284.1988 |