Learn More
Di-n-Pentyl-Phthalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026730
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
131-18-0
C18H26O4
306.402
MFCD00041934
IPKKHRVROFYTEK-UHFFFAOYSA-N
dipentyl phthalate, di-n-pentyl phthalate, diamyl phthalate, amyl phthalate, amoil, di-n-amyl phthalate, di-n-pentylphthalate, phthalic acid, dipentyl ester, phthalic acid diamyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester
8561
CHEBI:34680
Dipentylbenzol-1,2-Dicarboxylat
CCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
131-18-0
C18H26O4
306.402
MFCD00041934
IPKKHRVROFYTEK-UHFFFAOYSA-N
dipentyl phthalate, di-n-pentyl phthalate, diamyl phthalate, amyl phthalate, amoil, di-n-amyl phthalate, di-n-pentylphthalate, phthalic acid, dipentyl ester, phthalic acid diamyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester
8561
CHEBI:34680
Dipentylbenzol-1,2-Dicarboxylat
CCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCC
Di-n-pentyl phthalate is a plasticizer for PVC membrane electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Di-n-Pentylphthalat ist ein Weichmacher für PVC-Membranelektroden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Di-n-pentyl phthalate
Dichte 1.025
Siedepunkt 342°C
Flammpunkt 118°C (244°F)
Geruch Odorless
Menge 5 g
UN-Nummer UN3082
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 306.41
Reinheit (%) 98%