Learn More
Alfa Aesar™ Di-n-Pentylphenylphosphin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ A18325.06
Weitere Details : CAS : 71501-08-1 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11325179
  • 139.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
16-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
Specifications
Chemical Identifiers
71501-08-1
250.366
QDZAKCWPRPKCBW-UHFFFAOYSA-N
3085487
CCCCCP(CCCCC)C1=CC=CC=C1
C16H27P
MFCD00015273
dipentylphenylphosphine, di-n-pentylphenylphosphine, di-n-amylphenylphosphine, dipentyl phenyl phosphane, dipentyl phenyl phosphine
Dipentyl(phenyl)phosphan
Specifications
Di-n-pentylphenylphosphine
209°C to 211°C (50mmHg)
71501-08-1
MFCD00015273
QDZAKCWPRPKCBW-UHFFFAOYSA-N
Dipentyl(phenyl)phosphan
3085487
97%
Air Sensitive
5g
C16H27P
dipentylphenylphosphine, di-n-pentylphenylphosphine, di-n-amylphenylphosphine, dipentyl phenyl phosphane, dipentyl phenyl phosphine
CCCCCP(CCCCC)C1=CC=CC=C1
250.366
250.35
Videos
SDS missing translation for 'documents'