Learn More
Di-n-propylphthalat-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phthalic acid, bis-propyl ester D4 |
| CAS | 358731-29-0 |
| Summenformel | C14 2H4 H14 O4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dipropyl ester (9CI), Di-n-propyl Phthalate-d4, Phthalic acid, bis-propyl ester D4, Di-n-propyl Phthalate D4, Phthalic Acid, Bis-propyl Ester D4 (phenyl D4) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCC)c(C(=O)OCCC)c1[2H] |
| IUPAC-Name | Dipropyl-3,4,5,6-Tetradeuteriobenzol-1,2-Dicarboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 254.32 |
| Formelmasse | 254.1456 |