Learn More
Di-p-tert-Butylphenylphosphorchloridat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Di-p-tert-Butylphenyl Phosphorochloridate |
| CAS | 38135-31-8 |
| Summenformel | C20H26ClO3P |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl] Ester Phosphorochloridic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H26ClO3P/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)23-25(21,22)24-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6/h7-14H,1-6H3 |
| SMILES | O=P(OC1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)(Cl)OC2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2 |
| IUPAC-Name | Bis(4-(tert-butyl)phenyl)phosphorochloridat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 380.85 |
| Formelmasse | 380.13 |