Learn More
Di-Kaliumhydrogenorthophosphat-Trihydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical P/5248/53
Weitere Details : CAS : 16788-57-1 Netto-Gewicht : 0.50000kg
Menge 500g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10365810
  • 78.81 € / 500 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
16788-57-1
228.219
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
16217523
O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
H7K2O7P
149926
dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, di-potassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
Dikalium; Hydrogenphosphat; Trihydrat
Spezifikation
16788-57-1
149926
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Dikalium; Hydrogenphosphat; Trihydrat
16217523
Fest
Weiß
500g
H7K2O7P
dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, di-potassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
228.219
228.23g/mol
Kunststoffpulverbehälter
8.5 to 9.6
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation