Learn More
Di-Kalium-Hydrogenphosphat, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10010470 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10010470 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10010470 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 0242.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Laborreagenzien
Spezifikation
Schmelzpunkt 340°C
CAS 11-4-7758
pH 8.5 to 9.6 (5% Solution at 25°C)
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 100.5%
Summenformel HK2O4P
MDL-Nummer MFCD00011383
Synonym di-Potassium hydrogen orthophosphate , Dibasic Potassium Phosphate , Potassium phosphate dibasic , Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate) , Potassium hydrogen phosphate
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES [K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-Name Dikaliumhydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 174.17
Identifizierung Passes Test
Verlust bei Trocknung max. 1.0% (at 105°C)
Dichte 2.3 g/cm³ (20°C)