Learn More
Di-Natriumtetraborat-Decahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststofffass
Kunststoffpulverbehälter
Beschreibung
Di-Natriumtetraborat-Decahydrat, AR-zertifiziert für Analysen
Spezifikation
Schmelzpunkt | 75°C |
Farbe | Weiß |
pH | 9 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 5 kg |
Formelmasse | 381.36g/mol |
Verpackung | Kunststofffass |