Learn More
Di-tert-butyl 2-(Hydroxymethyl) Piperazine-1,4-dicarboxylate, TRC
Artikelnummer. 30369114
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30369114 500 mg 500 Milligramm
30381368 50 mg -
30377090 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30369114 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD492815500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143540-05-0
Summenformel C15H28N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 316.39
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(C(CO)C1)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-butyl 2-(Hydroxymethyl) Piperazine-1,4-dicarboxylate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H28N2O5/c1-14(2,3)21-12(19)16-7-8-17(11(9-16)10-18)13(20)22-15(4,5)6/h11,18H,7-10H2,1-6H3
Formelmasse 316.1998