Learn More
Di-tert-butylhydrazodicarboxylat, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043331
38.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
16466-61-8
C10H20N2O4
232.28
MFCD00015000
TYSZETYVESRFNT-UHFFFAOYSA-N
di-tert-butyl hydrazodicarboxylate, di-tert-butyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, di-tert-butyl hydrazodiformate, di-tert-butyl bicarbamate, n,n'-di-boc-hydrazine, n,n'-bis tert-butoxycarbonyl hydrazine, di-tert-butyl-1,2-hydrazodicarboxylate, 1,2-hydrazinedicarboxylic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl n-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino carbamate, n'-tert-butoxy carbonyl tert-butoxy carbohydrazide
85431
tert-Butyl-N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]carbamat
CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
16466-61-8
C10H20N2O4
232.28
MFCD00015000
TYSZETYVESRFNT-UHFFFAOYSA-N
di-tert-butyl hydrazodicarboxylate, di-tert-butyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, di-tert-butyl hydrazodiformate, di-tert-butyl bicarbamate, n,n'-di-boc-hydrazine, n,n'-bis tert-butoxycarbonyl hydrazine, di-tert-butyl-1,2-hydrazodicarboxylate, 1,2-hydrazinedicarboxylic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl n-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino carbamate, n'-tert-butoxy carbonyl tert-butoxy carbohydrazide
85431
tert-Butyl-N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]carbamat
CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate, is used as starting reagent during the four-step synthesis of the aminobicyclopyrazolone hydrochloride. It was used as reagent during Pd-catalyzed amination reactions of halo-pyridine substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Di-Tert-Butyl-Hydrazodicarboxylat wird als Startreagenz während der vierstufigen Synthese des Aminobicyclopyrazolon-Hydrochlorids verwendet. Wurde als Reagenz bei Pd-katalysierten Aminierungsreaktionen von Halo-Pyridin-Substraten verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate
Schmelzpunkt 123°C to 126°C
Menge 5 g
Beilstein 1794023
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 232.28
Reinheit (%) ≥98%