Learn More
Di-tert-butylphosphit, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813464
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
13086-84-5
C8H18O3P
193.20
MFCD00014999,MFCD00014999
GEBLOQXLELCEEO-UHFFFAOYSA-N
di-tert-butyl phosphite, di-tert-butylphosphite, phosphorous acid, bis 1,1-dimethylethyl ester
21959072
Ditert-Butyl Phosphit
CC(C)(C)O[P+](=O)OC(C)(C)C
13086-84-5
C8H18O3P
193.20
MFCD00014999,MFCD00014999
GEBLOQXLELCEEO-UHFFFAOYSA-N
di-tert-butyl phosphite, di-tert-butylphosphite, phosphorous acid, bis 1,1-dimethylethyl ester
21959072
Ditert-Butyl Phosphit
CC(C)(C)O[P+](=O)OC(C)(C)C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Di-tert-butyl phosphite
Dichte 0.9950g/mL
Siedepunkt 66°C to 68°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt 163°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)3CO]2P(O)H
Menge 1 g
Relative Dichte 0.995
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 193.2
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-tert-butyl phosphite
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.