Learn More
Di-tert-Butylsilan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Di-tert-Butylsilane |
| CAS | 30736-07-3 |
| Summenformel | C8H20Si |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H20Si/c1-7(2,3)9-8(4,5)6/h9H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[SiH2]C(C)(C)C |
| IUPAC-Name | Di-tert-butylsilan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 144.32 |
| Formelmasse | 144.1334 |