Learn More
Di-tert-Butylzinndichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11324567
25.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
19429-30-2
C8H18Cl2Sn
303.842
MFCD00009854
PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L
di-tert-butyldichlorostannane, di-tert-butyltin dichloride, di-t-butyltin dichloride, ditert-butyl dichloro stannane, acmc-1bpuo, di-tert-butylzinndichlorid
88053
Ditert-butyl(dichloro)stannan
CC(C)(C)[Sn](C(C)(C)C)(Cl)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
19429-30-2
C8H18Cl2Sn
303.842
MFCD00009854
PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L
di-tert-butyldichlorostannane, di-tert-butyltin dichloride, di-t-butyltin dichloride, ditert-butyl dichloro stannane, acmc-1bpuo, di-tert-butylzinndichlorid
88053
Ditert-butyl(dichloro)stannan
CC(C)(C)[Sn](C(C)(C)C)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Di-tert-butyltin dichloride
Schmelzpunkt 42°C to 43°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 66°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Acrid
Strukturformel [(CH3)3C]2SnCl2
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN2928
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 303.83
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form kristallin