Learn More
Di(Tetrahydropyran-4-yl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3881238
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1080028-76-7
C10H19NO2
185.267
MFCD11841081
WWPWWQFNGOWXOS-UHFFFAOYSA-N
bis 4-tetrahydropyranyl amine, n-oxan-4-yl oxan-4-amine, di tetrahydropyran-4-yl amine, bis tetrahydropyran-4-yl amine, n-tetrahydro-2h-pyran-4-yl tetrahydro-2h-pyran-4-amine, n-4-oxanyl-4-oxanamine, bis tetrahydro-2h-pyran-4-yl amine, di 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl amine
33589627
N-(Oxan-4-yl)oxan-4-amin
C1COCCC1NC2CCOCC2
1080028-76-7
C10H19NO2
185.267
MFCD11841081
WWPWWQFNGOWXOS-UHFFFAOYSA-N
bis 4-tetrahydropyranyl amine, n-oxan-4-yl oxan-4-amine, di tetrahydropyran-4-yl amine, bis tetrahydropyran-4-yl amine, n-tetrahydro-2h-pyran-4-yl tetrahydro-2h-pyran-4-amine, n-4-oxanyl-4-oxanamine, bis tetrahydro-2h-pyran-4-yl amine, di 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl amine
33589627
N-(Oxan-4-yl)oxan-4-amin
C1COCCC1NC2CCOCC2
Chemischer Name oder Material Di(tetrahydropyran-4-yl)amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 185.27
Reinheit (%) 97%