Learn More
Diacetin, gemischte Isomere, tech. ca. 50 %, Resttriacetin und -monoacetin, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045990
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
25395-31-7
C7H12O5
MFCD00008717
glyceryl diacetate, 1,2-diacetin, glycerol diacetate, 1,2,3-propanetriol, diacetate, 3-hydroxypropane-1,2-diyl diacetate, glycerol 1,2-diacetate, 1,2-diacylglycerol, 2,3-diacetin, 1,2-diacetylglycerol, acetin, di
25395-31-7
C7H12O5
MFCD00008717
glyceryl diacetate, 1,2-diacetin, glycerol diacetate, 1,2,3-propanetriol, diacetate, 3-hydroxypropane-1,2-diyl diacetate, glycerol 1,2-diacetate, 1,2-diacylglycerol, 2,3-diacetin, 1,2-diacetylglycerol, acetin, di
Diacetin is widely used as plasticizer. It has been used to design and evaluate gliclazide push-pull osmotic pump (PPOP) coated with aqueous colloidal polymer dispersions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diacetin wird häufig als Weichmacher verwendet. Es wurde zur Entwicklung und Bewertung von Gliclazid-Push-Pull-Osmotic-Pumpe (pPop) mit wässrigen kolloidalen Polymerdispersionen verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diacetin
Namenshinweis mixed isomers
Dichte 1.19
Siedepunkt 250°C to 280°C (decomposition)
Flammpunkt 141°C (285°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Rest Triacetin und Monoacetin
Brechungsindex 1.444
Menge 250 g
Beilstein 1706903
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,2961
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) ≈50%
Güte Eigenschaften