Learn More
Diacetoxydimethylsilan, 95 %, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Catalog Number 11955931
Click to view available options
Menge:
100 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diacetoxydimethylsilane
CAS 2182-66-3
Schmelzpunkt -12.5°C
Dichte 1.0530g/mL
Siedepunkt 164°C
Flammpunkt 69°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C6H12O4Si
Strukturformel (CH3COO)2Si(CH3)2
MDL-Nummer MFCD00039832
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.053
Synonym dimethyldiacetoxysilane, diacetoxydimethylsilane, dimethylsilanediyl diacetate, silanediol, dimethyl-, diacetate, dimethylsilanediol, diacetate, silanediol, 1,1-dimethyl-, 1,1-diacetate, acetyloxy dimethylsilyl acetate, dimethyldiacetoxysilicane, dimethyl-silanediodiacetate, acmc-1ak12
InChI-Schlüssel RQVFGTYFBUVGOP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)O[Si](C)(C)OC(=O)C
IUPAC-Name [Acetyloxy(dimethyl)silyl]-acetat
Molekulargewicht (g/mol) 176.24
PubChem CID 75130
Formelmasse 176.24
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diacetoxydimethylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.