Learn More
(+)-Diacetyl-L-Weinsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757398
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6283-74-5
C8H8O7
216.15
MFCD00037918
XAKITKDHDMPGPW-IOMOGOHMNA-N
3r,4r-2,5-dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate, unii-d7xnf76o0k, +-diacetyl-l-tartaric anhydride, d7xnf76o0k, 2,5-furandione, 3,4-bis acetyloxy dihydro-, 3r,4r, 3r,4r-4-acetyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl acetate, di-o-acetyl-l-tartaric anhydride, o,o-diacetyl tartaric acid anhydride, acetic acid 4-acetoxy-2,5-dioxo-tetrahydro-furan-3-yl ester, 3r-trans-dihydro-2,5-dioxofuran-3,4-diyl diacetate
513914
CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)C(=O)OC1=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6283-74-5
C8H8O7
216.15
MFCD00037918
XAKITKDHDMPGPW-IOMOGOHMNA-N
3r,4r-2,5-dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate, unii-d7xnf76o0k, +-diacetyl-l-tartaric anhydride, d7xnf76o0k, 2,5-furandione, 3,4-bis acetyloxy dihydro-, 3r,4r, 3r,4r-4-acetyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl acetate, di-o-acetyl-l-tartaric anhydride, o,o-diacetyl tartaric acid anhydride, acetic acid 4-acetoxy-2,5-dioxo-tetrahydro-furan-3-yl ester, 3r-trans-dihydro-2,5-dioxofuran-3,4-diyl diacetate
513914
CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)C(=O)OC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 130.0°C to 135.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Spezifische Drehung + 62.50
IUPAC-Name (3R,4R)-4-(acetyloxy)-2,5-dioxooxolan-3-yl acetate
Formelmasse 216.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.