Learn More
B Braun™ Diadust™ Mikro-Nadelhalter
Der B Braun™ Diadust™ Mikronadelhalter verfügt über flache Griffe und Diamantstaubbeschichtung für einen zuverlässigen Griff und eine längere Verschleißfestigkeit.
Marke:  B Braun™ FM546R
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15314934
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Diamantstaubbeschichtung sorgt für eine noch härtere und verschleißfestere Oberfläche auf der Innenseite der Backen
  • Die Struktur der Diamantstaubbeschichtung garantiert einen zuverlässigen Griff für feine Nadeln, Nähte und Gewebe
  • Flache Griffe
Spezifikation
Spezifikation
1er-Packung
Nadelhalter, Micro, Diadust, ohne Ratsche
Ohne Ratsche
Beschreibung: 145mm
145 mm
Für Nahtmaterial, Nadeln
Nadelhalter, Micro, Diadust, ohne Ratsche